Print…
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
PC9145-25G PC9145-5G
APOSPC9145-25GEA 58.2 EUR
APOSPC9145-25G APOSPC9145-5G
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₆FNO₄S
Ponto de Fusão: 148…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00025066
Número CAS: 453-72-5