Print…
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-2-isocyanato-4-methylbenzene, 4-Fluoro-3-isocyanatotoluene, 2-Fluoro-5-methylphenylisocyanate
PC9143-1G PC9143-25G PC9143-5G
APOSPC9143-1GEA 23.2 EUR
APOSPC9143-1G APOSPC9143-25G APOSPC9143-5G
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₆FNO
Peso Molecular: 151.14 g/mol
Ponto de ebulição: 192 °C
Densidade: 1.159 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00673050
Número CAS: 190774-50-6