Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid
PC9139-1G PC9139-5G
APOSPC9139-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9139-1G APOSPC9139-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Ponto de Fusão: 157…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458125
Número CAS: 590371-81-6