Print…
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
PC9134-1G PC9134-5G PC9134-250MG
APOSPC9134-1GEA 132 EUR
APOSPC9134-1G APOSPC9134-5G APOSPC9134-250MG
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Fórmula: C₂₅H₂₀F₃NO₄
Peso Molecular: 455.433 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00797581
Número CAS: 247113-86-6