Print…
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9131-10G PC9131-5G
APOSPC9131-10GEA 183 EUR
APOSPC9131-10G APOSPC9131-5G
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Peso Molecular: 188.13 g/mol
Ponto de Fusão: 105…108 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236224
Número CAS: 4837-19-8