Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9127-1G PC9127-5G
APOSPC9127-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9127-1G APOSPC9127-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236275
Número CAS: 204339-72-0