Print…
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
PC9122-5G PC9122-1G
APOSPC9122-5GEA 102 EUR
APOSPC9122-5G APOSPC9122-1G
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631329
Número CAS: 177942-50-6