Print…
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9117-25G PC9117-5G
APOSPC9117-25GEA 868 EUR
APOSPC9117-25G APOSPC9117-5G
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide
Fórmula: C₆H₁₁ClFNO
Ponto de ebulição: 113…115 °C/27mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00101818
Número CAS: 364-94-3
UN: 1993
ADR: 3,III