Print…
α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9115-100G PC9115-25G PC9115-500G
APOSPC9115-100GEA 112 EUR
APOSPC9115-100G APOSPC9115-25G APOSPC9115-500G
α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluic acid 99%
α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Número MDL : MFCD00236279
Número CAS: 115754-21-7