Print…
(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-2-yl)ethanamine
PC911215-1G PC911215-250MG
APOSPC911215-1GEA 632 EUR
APOSPC911215-1G APOSPC911215-250MG
(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride 95%
(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride
Fórmula: C₇H₉Cl₂F₃N₂
Peso Molecular: 249.06 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16872039
Número CAS: 503173-14-6