Print…
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9112-25G PC9112-5G
APOSPC9112-25GEA 558 EUR
APOSPC9112-25G APOSPC9112-5G
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Fórmula: C₄H₂F₆O₂
Ponto de ebulição: 125 °C
Ponto de Fusão: 46…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464165
Número CAS: 564-10-3