Print…
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC911112-1G PC911112-5G
APOSPC911112-1GEA 190 EUR
APOSPC911112-1G APOSPC911112-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03422203
Número CAS: 399-44-0