Print…
4-Fluoro-m-anisidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9111-25G PC9111-5G
APOSPC9111-25GEA 59.6 EUR
APOSPC9111-25G APOSPC9111-5G
4-Fluoro-m-anisidine
4-Fluoro-m-anisidine
Fórmula: C₇H₈FNO
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00665789
Número CAS: 64465-53-8