Print…
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9106-1G PC9106-250MG
APOSPC9106-1GEA 59.6 EUR
APOSPC9106-1G APOSPC9106-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃FIN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458123
Número CAS: 159719-57-0