Print…
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}ethan-1-one
PC9105-1G PC9105-5G PC9105-10G
APOSPC9105-1GEA 87 EUR
APOSPC9105-1G APOSPC9105-5G APOSPC9105-10G
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Fórmula: C₁₅H₁₃FO₂
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173651
Número CAS: 72293-96-0