Print…
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-3-iodobenzoic acid
PC9102-1G PC9102-250MG PC9102-5G PC9102-25G
APOSPC9102-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9102-1G APOSPC9102-250MG APOSPC9102-5G APOSPC9102-25G
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116467
Número CAS: 723294-74-4