Print…
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
PC910104-25G PC910104-5G
APOSPC910104-25GEA 223 EUR
APOSPC910104-25G APOSPC910104-5G
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene
Fórmula: C₇H₅ClF₂O
Peso Molecular: 178.57 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09879256
Número CAS: 81932-03-8