Print…
5-Chloro-2-fluoroanisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC910089-25G PC910089-5G
APOSPC910089-25GEA 285 EUR
APOSPC910089-25G APOSPC910089-5G
5-Chloro-2-fluoroanisole 95%
5-Chloro-2-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₆ClFO
Peso Molecular: 160,58
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1092349-89-7