Print…
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9099-1G PC9099-250MG PC9099-5G
APOSPC9099-1GEA 50.9 EUR
APOSPC9099-1G APOSPC9099-250MG APOSPC9099-5G
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄OFI
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08236850
Número CAS: 227609-88-3