Methyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC909748-1G
PC909748-250MG
APOSPC909748-1GEA
0
EUR
APOSPC909748-1G
APOSPC909748-250MG
Methyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate 95%
Methyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate
Fórmula:
C₉H₈BrFO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD22418249 Número CAS: 942282-41-9 |