Print…
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC909739-1G PC909739-5G
APOSPC909739-1GEA 0 EUR
APOSPC909739-1G APOSPC909739-5G
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Fórmula: C₉H₄F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18449627
Número CAS: 719-98-2