Print…
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9094-1G PC9094-5G PC9094-25G
APOSPC9094-1GEA 60.9 EUR
APOSPC9094-1G APOSPC9094-5G APOSPC9094-25G
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄FIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782056
Número CAS: 699016-40-5