Print…
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9093-25G PC9093-5G
APOSPC9093-25GEA 85.7 EUR
APOSPC9093-25G APOSPC9093-5G
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate 97%
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Fórmula: C₁₁H₁₁FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093631
Número CAS: 1999-00-4