Print…
Potassium isopropyltrifluoroborate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC909044-1G PC909044-25G PC909044-5G
APOSPC909044-1GEA 0 EUR
APOSPC909044-1G APOSPC909044-25G APOSPC909044-5G
Potassium isopropyltrifluoroborate 95%
Potassium isopropyltrifluoroborate
Fórmula: C₃H₇BF₃K
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04112718
Número CAS: 1041642-13-0