Print…
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine
PC908941-1G PC908941-5G
APOSPC908941-1GEA 190 EUR
APOSPC908941-1G APOSPC908941-5G
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁ClFNO
Peso Molecular: 191.63 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11099553
Número CAS: 120351-93-1