Print…
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC908905-1G PC908905-250MG
APOSPC908905-1GEA 139 EUR
APOSPC908905-1G APOSPC908905-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole 95+%
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781448
Número CAS: 885520-35-4