Print…
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908748-1G PC908748-5G
APOSPC908748-1GEA 0 EUR
APOSPC908748-1G APOSPC908748-5G
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
5-Fluoroisoindoline hydrochloride
Fórmula: C8H9ClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832541
Número CAS: 685565-15-5