Print…
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908738-25G PC908738-5G
APOSPC908738-25GEA 311 EUR
APOSPC908738-25G APOSPC908738-5G
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine
Fórmula: C₉H₁₂FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04537942
Número CAS: 162401-03-8