Print…
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Fluoro-4-piperidone Hydrochloride
PC908720-1G PC908720-5G PC908720-10G
APOSPC908720-1GEA 132 EUR
APOSPC908720-1G APOSPC908720-5G APOSPC908720-10G
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride
Fórmula: C₅H₉ClFNO
Peso Molecular: 153.58 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11506659
Número CAS: 1070896-59-1