Print…
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908686-25G PC908686-5G
APOSPC908686-25GEA 212 EUR
APOSPC908686-25G APOSPC908686-5G
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione 96%
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione
Fórmula: C₈H₃F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02998377
Número CAS: 774-47-0