Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC908649-1G PC908649-250MG PC908649-5G
APOSPC908649-1GEA 74.1 EUR
APOSPC908649-1G APOSPC908649-250MG APOSPC908649-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₂BrF₃N₂
Ponto de ebulição: 55…56 °C
Ponto de Fusão: 21…23 °C
Densidade: 1,826 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09802248
Número CAS: 785777-87-9