Print…
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)-3-pyridylamine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC908641-1G PC908641-250MG
APOSPC908641-1GEA 250 EUR
APOSPC908641-1G APOSPC908641-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09753488
Número CAS: 106877-32-1