Print…
Pentafluorophenyl Benzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid Pentafluorophenyl ester
PC908537-1G PC908537-5G
APOSPC908537-1GEA 34.8 EUR
APOSPC908537-1G APOSPC908537-5G
Pentafluorophenyl Benzoate 98%
Pentafluorophenyl Benzoate
Fórmula: C₁₃H₅F₅O₂
Ponto de Fusão: 73…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 1548-84-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III