Print…
2-Fluoro-3-methoxypyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908496-1G PC908496-5G
APOSPC908496-1GEA 0 EUR
APOSPC908496-1G APOSPC908496-5G
2-Fluoro-3-methoxypyridine 95%
2-Fluoro-3-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₆FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09834126
Número CAS: 163234-74-0