Print…
3-(Trifluoroacetyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908420-1G PC908420-250MG
APOSPC908420-1GEA 0 EUR
APOSPC908420-1G APOSPC908420-250MG
3-(Trifluoroacetyl)pyridine 95%
3-(Trifluoroacetyl)pyridine
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16067922
Número CAS: 138624-99-4