Print…
4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1,3-dichloro-5-fluorobenzene
PC907999-1G PC907999-25G PC907999-5G
APOSPC907999-1GEA 21.9 EUR
APOSPC907999-1G APOSPC907999-25G APOSPC907999-5G
4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene 95%
4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene
Fórmula: C₆H₂BrCl₂F
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11845890
Número CAS: 263333-82-0