Ethyl 4-Fluorocinnamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907942-1G
PC907942-5G
APOSPC907942-1GEA
0
EUR
APOSPC907942-1G
APOSPC907942-5G
Ethyl 4-Fluorocinnamate 95%
Ethyl 4-Fluorocinnamate
Fórmula:
C₁₁H₁₁FO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02252626 Número CAS: 352-03-4 |