Print…
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907811-1G PC907811-250MG
APOSPC907811-1GEA 754 EUR
APOSPC907811-1G APOSPC907811-250MG
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
Fórmula: C₅H₅ClFN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01346699
Número CAS: 67316-43-2