Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC907776-1G
PC907776-250MG
PC907776-5G
APOSPC907776-1GEA
201
EUR
APOSPC907776-1G
APOSPC907776-250MG
APOSPC907776-5G
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Fórmula:
C₈H₅ClF₃NO₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD14698016 Número CAS: 1073129-57-3 |