2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907360-1G
PC907360-250MG
APOSPC907360-1GEA
0
EUR
APOSPC907360-1G
APOSPC907360-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Fórmula:
C₈H₁₀FNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11213644 Número CAS: 140373-17-7 |