Print…
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907360-1G PC907360-250MG
APOSPC907360-1GEA 0 EUR
APOSPC907360-1G APOSPC907360-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₁₀FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11213644
Número CAS: 140373-17-7