Print…
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC907074-1G PC907074-5G
APOSPC907074-1GEA 27.7 EUR
APOSPC907074-1G APOSPC907074-5G
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₆F₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226544
Número CAS: 141872-92-6