Print…
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906736-1G PC906736-5G
APOSPC906736-1GEA 0 EUR
APOSPC906736-1G APOSPC906736-5G
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone 95%
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00115400
Número CAS: 2002-82-6