Print…
(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9067-1G PC9067-5G PC9067-10G
APOSPC9067-1GEA 0 EUR
APOSPC9067-1G APOSPC9067-5G APOSPC9067-10G
(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Fórmula: F₃COC₆H₄CH₂COOH
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236325
Número CAS: 220239-67-8