Print…
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906569-1G PC906569-5G
APOSPC906569-1GEA 319 EUR
APOSPC906569-1G APOSPC906569-5G
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid 95%
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid
Fórmula: C₈H₅FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739153
Número CAS: 79477-86-4