Print…
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC906562-250MG PC906562-1G PC906562-5G
APOSPC906562-250MGEA 78.6 EUR
APOSPC906562-250MG APOSPC906562-1G APOSPC906562-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12196979
Número CAS: 1162674-74-9