Print…
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(4-(Bromomethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine, 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
PC906453-1G PC906453-200MG
APOSPC906453-1GEA 524 EUR
APOSPC906453-1G APOSPC906453-200MG
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide 95+%
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide
Fórmula: C₉H₆BrF₃N₂
Peso Molecular: 279.06 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD19442581
Número CAS: 92367-11-8
UN: 3265
ADR: 8 III