Print…
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906439-1G PC906439-5G
APOSPC906439-1GEA 248 EUR
APOSPC906439-1G APOSPC906439-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Fórmula: C₈H₉F₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275293
Número CAS: 847502-90-3