Print…
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906397-1G PC906397-250MG PC906397-5G
APOSPC906397-1GEA 171 EUR
APOSPC906397-1G APOSPC906397-250MG APOSPC906397-5G
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₁F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037361
Número CAS: 1202578-27-5