Print…
N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906379-1G PC906379-5G
APOSPC906379-1GEA 0 EUR
APOSPC906379-1G APOSPC906379-5G
N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
N-(4-Fluorophenyl)formamide
Fórmula: C₇H₆FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 459-25-6