Print…
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906373-1G PC906373-5G
APOSPC906373-1GEA 0 EUR
APOSPC906373-1G APOSPC906373-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Fórmula: C₇H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08445821
Número CAS: 277756-44-2