1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906373-1G
PC906373-5G
APOSPC906373-1GEA
0
EUR
APOSPC906373-1G
APOSPC906373-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Fórmula:
C₇H₉F₃O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08445821 Número CAS: 277756-44-2 |